Documentos clave
GF30324338
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 5m coil, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020300
Seleccione un Tamaño
1 EA
303,00 €
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
303,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
303,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 303-243-38
L × An × grosor
5 m × 150 mm × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)