Documentos clave
GF29909313
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9, 2.4 mm diameter, length 450 mm, temper annealed
Sinónimos:
NE067904
Seleccione un Tamaño
1 EA
211,00 €
5 EA
855,00 €
10 EA
1560,00 €
211,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
211,00 €
5 EA
855,00 €
10 EA
1560,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
211,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 299-093-13
Longitud
450 mm
diámetro
2.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)