Documentos clave
GF29748796
Titanium/Molybdenum
rod, Ti 85%/Mo 15%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Sinónimos:
TI087920
Seleccione un Tamaño
1 EA
384,00 €
5 EA
1560,00 €
384,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
384,00 €
5 EA
1560,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
384,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 297-487-96
Longitud
1000 mm
diámetro
2.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)