Documentos clave
GF29324134
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 300 x 300mm, 2.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
CU060580
Seleccione un Tamaño
1 EA
1260,00 €
1260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 293-241-34
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 2.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)