Documentos clave
GF29232963
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI117905
Seleccione un Tamaño
1 EA
296,00 €
296,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
296,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
296,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 292-329-63
L × diám.
1000 mm × 3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)