Unfortunately, there is no analytical testing for standard deviation or distribution of particle size. The product is passed through a 200 mesh sieve (~74 micron), which would be the maximum particle size.
GF28905554
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.+%
Sinónimos:
FE006041
Seleccione un Tamaño
329,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
329,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 289-055-54
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
200 g
tamaño medio de partícula
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Hello, do you have data on the standard deviation or max particle size? I just need a sense of how big the particles can get.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?