Documentos clave
GF28838065
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.5 mm, L 5 m
Sinónimos:
ET301400
Seleccione un Tamaño
1 EA
1310,00 €
1310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1310,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 288-380-65
Longitud
5 m
grosor
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)