Documentos clave
GF28780397
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 2m coil, 0.125mm thickness
Sinónimos:
CZ080300
Seleccione un Tamaño
1 EA
658,00 €
658,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
658,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
658,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 287-803-97
L × grosor
2 m × 0.125 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)