Merck
GF28672342
Vanadium
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, purity 99.8%
Sinónimos:
V 007902
Seleccione un Tamaño
1 EA
359,00 €
5 EA
1450,00 €
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
359,00 €
5 EA
1450,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
V
Número de CAS:
Peso molecular:
50.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141749
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
359,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 286-723-42
resistividad
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Longitud
100 mm
diámetro
2.0 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
densidad
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)