Documentos clave
GF28669944
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 100mm x 8mm diameter, annealed
Sinónimos:
CU047920
Seleccione un Tamaño
1 EA
251,00 €
5 EA
1020,00 €
10 EA
1850,00 €
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
251,00 €
5 EA
1020,00 €
10 EA
1850,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
251,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 286-699-44
L × diám.
100 mm × 8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)