Documentos clave
GF28240556
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
20g lump, 6mm max. lump size, granular
Sinónimos:
AD086100
Seleccione un Tamaño
1 EA
423,00 €
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
423,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
423,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps (granular)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 282-405-56
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)