Documentos clave
GF28171122
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 50 mm, L 100 mm, natural
Sinónimos:
SU347950
Seleccione un Tamaño
1 EA
337,00 €
5 EA
1360,00 €
337,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
337,00 €
5 EA
1360,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
337,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 281-711-22
Longitud
100 mm
Diámetro
50 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)