Documentos clave
GF28121958
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 8mm disks, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280350
Seleccione un Tamaño
10 EA
858,00 €
858,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
858,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
858,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 281-219-58
tamaño × grosor
8 mm × 0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)