Documentos clave
GF27920213
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 15mm disks, 0.15mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240290
Seleccione un Tamaño
10 EA
856,00 €
856,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
856,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
856,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 279-202-13
tamaño × grosor
15 mm × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)