Documentos clave
GF27430017
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 250micron, weight 100 g, condition homopolymer
Sinónimos:
ST316051
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 274-300-17
peso
100 g
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)