Documentos clave
GF26629869
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617260
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 266-298-69
Longitud
100 mm
D.E.
12.0 mm
pared grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)