Documentos clave
GF25790003
Tungsten-chromium alloy, W90Cr10
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinónimos:
W 066010
Seleccione un Tamaño
1 EA
361,00 €
361,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
361,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
361,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 257-900-03
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)