Documentos clave
GF25781711
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.06 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.025mm
Sinónimos:
IM301522
Seleccione un Tamaño
1 EA
218,00 €
5 EA
881,00 €
10 EA
1610,00 €
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
218,00 €
5 EA
881,00 €
10 EA
1610,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 257-817-11
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.06 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)