Documentos clave
GF25691429
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 6mm disks, 0.38mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020375
Seleccione un Tamaño
10 EA
848,00 €
848,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
848,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
848,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 256-914-29
tamaño × grosor
6 mm × 0.38 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)