Documentos clave
GF25467903
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CO150240
Seleccione un Tamaño
1 EA
228,00 €
5 EA
865,00 €
10 EA
1590,00 €
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
228,00 €
5 EA
865,00 €
10 EA
1590,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
228,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 254-679-03
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)