Documentos clave
GF25338900
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 4mm disks, 0.030mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI110251
Seleccione un Tamaño
10 EA
846,00 €
846,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
846,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
846,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 253-389-00
tamaño × grosor
4 mm × 0.030 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)