Documentos clave
GF25163018
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 25 mm, L 200 mm, tolerance +0.2/+1.2 mm
Sinónimos:
AB307925
Seleccione un Tamaño
1 EA
199,00 €
5 EA
805,00 €
10 EA
1470,00 €
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
199,00 €
5 EA
805,00 €
10 EA
1470,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
199,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 251-630-18
Longitud
200 mm
Diámetro
25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)