Documentos clave
GF24471693
Nickel silver (18) alloy, Cu65Ni18Zn17
200mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, hard
Sinónimos:
CZ057120
Seleccione un Tamaño
1 EA
154,00 €
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
154,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
154,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 244-716-93
L × grosor de la pared
200 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)