Documentos clave
GF24359564
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness
Sinónimos:
NI080250
Seleccione un Tamaño
10 EA
881,00 €
881,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
881,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
881,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 243-595-64
diám. × grosor
10 mm × 0.2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)