Documentos clave
GF24175469
Boron nitride
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607907
Seleccione un Tamaño
1 EA
456,00 €
456,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
456,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
456,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 241-754-69
Longitud
100 mm
diámetro
3.6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)