Documentos clave
GF24042877
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness
Sinónimos:
PD120300
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 240-428-77
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)