Documentos clave
GF23803703
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 6mm disks, 0.01mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070260
Seleccione un Tamaño
10 EA
855,00 €
855,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
855,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
855,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 238-037-03
tamaño × grosor
6 mm × 0.01 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)