Documentos clave
GF23439674
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 50mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU060210
Seleccione un Tamaño
10 EA
1760,00 €
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
1760,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1760,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (disks - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 234-396-74
tamaño × grosor
50 mm × 0.015 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)