Documentos clave
GF23270239
Polyimide
(PI), rod, diam. 12.7 mm, L 50 mm, grade vespel sp1
Sinónimos:
IM307920
Seleccione un Tamaño
1 EA
493,00 €
5 EA
2000,00 €
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
493,00 €
5 EA
2000,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
493,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 232-702-39
Longitud
50 mm
Diámetro
12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)