GF23267976
Copper
tube, 500mm, outside diameter 10.4mm, inside diameter 10mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.9%
Sinónimos:
Copper, CU007645
Seleccione un Tamaño
291,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
291,00 €
Ensayo
99.90%
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 232-679-76
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × grosor de la pared
500 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
10.4 mm × 10 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
1 of 4
Este artículo | GF28976226 | GF95287966 | GF03497957 |
---|---|---|---|
form tubes | form tubes | form tubes | form tubes |
assay 99.90% | assay 99.90% | assay ≥99.9% | assay 99.90% |
density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) | density 8.94 g/mL at 25 °C (lit.) |
bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) | bp 2567 °C (lit.) |
resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C | resistivity 1.673 μΩ-cm, 20°C |
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)