Documentos clave
GF23262544
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE220291
Seleccione un Tamaño
1 EA
297,00 €
5 EA
1130,00 €
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
297,00 €
5 EA
1130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
297,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 232-625-44
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)