Documentos clave
GF23042359
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm, gray
Sinónimos:
EK307910
Seleccione un Tamaño
1 EA
354,00 €
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
354,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
354,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 230-423-59
Longitud
1000 mm
Diámetro
10 mm
color
gray
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)