Documentos clave
GF22869388
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm rod, 4.0mm diameter
Sinónimos:
NI057915
Seleccione un Tamaño
1 EA
309,00 €
5 EA
1250,00 €
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
309,00 €
5 EA
1250,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
309,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 228-693-88
L × diám.
1000 mm × 4.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)