Documentos clave
GF22609335
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
AU055150
Seleccione un Tamaño
1 EA
338,00 €
338,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
338,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
338,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 226-093-35
L × diám.
0.05 m × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)