Documentos clave
GF21533240
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.9 mm, L 100 m
Sinónimos:
ES305990
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulario
monofilament
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 215-332-40
Longitud
100 m
Diámetro
0.9 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)