Documentos clave
GF20734332
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, clear amber
Sinónimos:
SU307950
Seleccione un Tamaño
1 EA
1510,00 €
1510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1510,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1510,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 207-343-32
Longitud
500 mm
Diámetro
50 mm
color
clear amber
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)