Documentos clave
GF20719458
Aluminum-titanium alloy, Al75Ti25
100g lump, 100mm max. lump size
Sinónimos:
AD036100
Seleccione un Tamaño
1 EA
722,00 €
722,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
722,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
722,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 207-194-58
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
100 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)