Documentos clave
GF20506272
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.2 m, coil width 450 mm
Sinónimos:
FP301050
Seleccione un Tamaño
1 EA
506,00 €
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
506,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
506,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 205-062-72
Longitud
0.2 m
bobina anchura
450 mm
grosor
0.005 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)