Documentos clave
GF20441214
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 5m coil, 76mm coil width, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI020206
Seleccione un Tamaño
1 EA
893,00 €
893,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
893,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
893,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 204-412-14
L × An × grosor
5 m × 76 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)