Merck
GF20394727
Iron
rod, 3.0 mm diameter, length 50 mm, high purity 99.99+%
Sinónimos:
FE007925
Seleccione un Tamaño
1 EA
374,00 €
5 EA
1520,00 €
10 EA
2770,00 €
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
374,00 €
5 EA
1520,00 €
10 EA
2770,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
374,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 203-947-27
resistividad
9.71 μΩ-cm
Longitud
50 mm
diámetro
3.0 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)