Documentos clave
GF20102465
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 500mm x 6.35mm diameter
Sinónimos:
AD287910
Seleccione un Tamaño
1 EA
209,00 €
5 EA
845,00 €
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
209,00 €
5 EA
845,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
209,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 201-024-65
L × diám.
500 mm × 6.35 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)