Documentos clave
GF19740843
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 33 mm, L 500 mm, natural
Sinónimos:
ME317933
Seleccione un Tamaño
1 EA
990,00 €
5 EA
4010,00 €
990,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
990,00 €
5 EA
4010,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
990,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 197-408-43
Longitud
500 mm
Diámetro
33 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)