Documentos clave
GF19738873
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 50mm disks, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinónimos:
FE280320
Seleccione un Tamaño
10 EA
905,00 €
905,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
905,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
905,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 197-388-73
tamaño × grosor
50 mm × 0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)