Documentos clave
GF19623955
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 25 x 25mm, 1.0mm thickness, as rolled
Sinónimos:
NI290400
Seleccione un Tamaño
1 EA
193,00 €
5 EA
779,00 €
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
193,00 €
5 EA
779,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
193,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 196-239-55
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)