Documentos clave
GF19290191
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), rod, diam. 40 mm, L 100 mm
Sinónimos:
SU317940
Seleccione un Tamaño
1 EA
334,00 €
5 EA
1350,00 €
334,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
334,00 €
5 EA
1350,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
334,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 192-901-91
Longitud
100 mm
Diámetro
40 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)