Merck
GF19011068
Indium
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
Sinónimos:
Indium, IN005120
Seleccione un Tamaño
1 EA
366,00 €
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
366,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
In
Número de CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141719
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.999%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 190-110-68
resistividad
8.37 μΩ-cm
L × diám.
1 m × 0.5 mm
mp
156.6 °C (lit.)
densidad
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[In]
InChI
1S/In
Clave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Uwe Schneider et al.
Accounts of chemical research, 45(8), 1331-1344 (2012-05-26)
The development of innovative metal catalysis for selective bond formation is an important task in organic chemistry. The group 13 metal indium is appealing for catalysis because indium-based reagents are minimally toxic, selective, and tolerant toward various functional groups. Among
New generation of palladium-indium-silver dental cast alloys: a review.
M L Malhotra
Trends & techniques in the contemporary dental laboratory, 9(4), 65-68 (1992-05-01)
Methodologic and basic aspects of indium-111 platelets.
J H Joist et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 86-99 (1983-04-01)
Alex N Eberle et al.
Journal of molecular recognition : JMR, 16(5), 248-254 (2003-10-03)
Following the first synthesis of tritiated alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH, alpha-melanotropin) in 1974 by Medzihradszky et al., several alpha-MSH analogs were designed containing between 2 and 12 tritium atoms, the latter of which displayed a specific radioactivity of 12.21 GBq/micromol (330
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)