Merck
GF18932104
Chromium
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.95%
Sinónimos:
CR006110
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
52.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141709
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.95%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 189-321-04
resistividad
12.7 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
densidad
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clave InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)