Documentos clave
GF18576401
Aluminium alloy 5754
rod, Al 97%/Mg 3%, 6.35 mm diameter, length 1000 mm, condition extruded
Sinónimos:
AB187910
Seleccione un Tamaño
1 EA
275,00 €
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
275,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 185-764-01
Longitud
1000 mm
diámetro
6.35 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)