Documentos clave
GF18575220
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.2m wire, 1.0mm diameter, annealed
Sinónimos:
AU145150
Seleccione un Tamaño
1 EA
3250,00 €
3250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
3250,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 185-752-20
L × diám.
0.2 m × 1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)