Documentos clave
GF18338025
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
50m wire, 0.4mm diameter, annealed
Sinónimos:
CU065145
Seleccione un Tamaño
1 EA
310,00 €
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
310,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
310,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 183-380-25
L × diám.
50 m × 0.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)